Fer (III) fluorure trihydraté
006157-100G 006157-500G
FLUO006157-100GEA 0 EUR InStock
FLUO006157-100G FLUO006157-500G
Fer (III) fluorure trihydraté
Fer (III) fluorure trihydraté
Formule: F₃Fe·3H₂O
MW: 166,89 g/mol
Densité: 2.3 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149718
Numéro CAS: 15469-38-2
EINECS: 232-002-4
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité