1-Iodooctane 98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Octyl iodide
412461000 412465000
ACRO412461000EA 85.3 EUR InStock
ACRO412461000 ACRO412465000
1-Iodooctane 98% stabilisé
1-Iodooctane
Formule: C₈H₁₇I
MW: 240,13 g/mol
Point d'ébullition: 225…226 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 46…45 °C
Densité: 1.33 g/cm³
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001105
Numéro CAS: 629-27-6
EINECS: 211-084-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to amber Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4868 to 1.4888 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer copper
Acidity (CH3COOH) ≤0.002 %
Peroxides ≤0.005 % (as H2O2)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité