Rhodium (III) sulfate tetrahydraté ≥99.99% (base métaux) Rh ≥ 35.9%, Premion®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Dirhodium trisulphate tetrahydrate
41016.01 41016.03 41016.06
41016.01EA 268 EUR InStock
41016.01 41016.03 41016.06
Rhodium (III) sulfate tetrahydraté ≥99.99% (base métaux) Rh ≥ 35.9%, Premion®
Rhodium (III) sulfate tetrahydraté
Purity: 99.99% CAS No.: 15274-78-9 Molecular Formula: O12Rh2S3.4H2O Formula Weight: 566.05 (493.99anhy) Physical Form: Crystalline Appearance: Brown Odour: Odourless UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00798544
Formule: O₁₂Rh₂S₃·4H₂O
MW: 566,06 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00798544
Numéro CAS: 15274-78-9
EINECS: 234-014-5
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité