Bleu de méthylène hydraté 96+%, Haute Pureté colorant biologique
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Chlorure de 3,7-bis(diméthylamino)phénothiazine-5-ium hydratéChlorure de méthylthioninium hydraté
ACRO229801000EA 105 EUR InStock
ACRO229801000 ACRO229800010
Bleu de méthylène hydraté 96+%, Haute Pureté colorant biologique
Bleu de méthylène hydraté
Formule: C₁₆H₁₈ClN₃S·xH₂O
MW: 319,86 g/mol (anhy)
Point de fusion: 100…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150006
Numéro CAS: 122965-43-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 8.0 % to 22.0 % (105°C)
Dye content 96.0 to 103.0 % (on dried substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité