L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Bleu de méthylène hydraté, Haute Pureté colorant biologique
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Methylthioninium chloride hydrate, Basic Blue 9, 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium chloride hydrate, C.I. 52015, 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium chloride xhydrate
A18174.14 A18174.22 A18174.36
A18174.14EA 26.4 EUR InStock
A18174.14 A18174.22 A18174.36
Bleu de méthylène hydraté, Haute Pureté colorant biologique
Bleu de méthylène hydraté
Sensitive stain for RNA and ribonuclease.
Methylene blue is used as a dye in different staining procedures viz. Wright's stain and Jenner's stain. It also serves as an indicator and medicine. Further, it is used to examine RNA and DNA under the microscope or in a gel. It is widely used as a redox indicator in analytical chemistry. It acts as a photosensitizer utilized to generate singlet oxygen in order to make organic peroxides by a Diels-Alder reaction. It is also used in the sulfide analysis. It plays an important role in aquaculture to treat fungal infections.
Formule: C₁₆H₁₈ClN₃S·xH₂O
MW: 319.86 g/mol (anhy)
Point de fusion: ∼ 180 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150006
Numéro CAS: 122965-43-9
EINECS: 200-515-2
Merck Index: 14,6060
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité