Cétylpyridinium chlorure monohydraté
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: 1-Hexadécylpyridinium chlorure monohydratéChlorure de 1-cétylpyridinium monohydraté
EHERC11075000EA 107 EUR InStock
EHERC11075000
Cétylpyridinium chlorure monohydraté
Chlorure de 1-cétylpyridinium monohydraté
Formule: C₂₁H₃₈ClN·1H₂O
MW: 358,01 g/mol
Point de fusion: 77…83 °C
Numéro MDL: MFCD00149977
Numéro CAS: 6004-24-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,02041
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité