(R)-(+)-Isocyanate de 1-phénéthyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (R)-(+)-α-Phenethyl isocyanate, (R)-(+)-1-Phenethyl isocyanate, (R)-(+)-1-phenylethylisocyanate, (R)-(+)-α-Methylbenzyl isocyanate
L10305.03 L10305.06
L10305.03EA 47.4 EUR InStock
L10305.03 L10305.06
(R)-(+)-Isocyanate de 1-phénéthyle ≥99%
(R)-(+)-Isocyanate de 1-phénéthyle
Purity: 99% CAS No.: 33375-06-3 Molecular Formula: C9H9NO Formula Weight: 147.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 65°(149°F) Refractive Index: 1.5124 Boiling Point: 55-56°/2.5mm Beilstein Reference: 3196930 Optical Rotation: +10.5° (neat) UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00063015
Formule: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Point d'ébullition: 55…56 °C (2.5 mmHg)
Densité: 1.045
Point d'éclair: 65 °C (149 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06739387
Numéro CAS: 33375-06-3
EINECS: 251-485-2
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité