(R)-(+)-Isocyanate de 1-phénéthyle
Synonyms: (R)-(+)-α-Phenethyl isocyanate, (R)-(+)-1-Phenethyl isocyanate, (R)-(+)-1-phenylethylisocyanate, (R)-(+)-α-Methylbenzyl isocyanate
013633-1G 013633-5G
FLUO013633-1GEA 0 EUR InStock
FLUO013633-1G FLUO013633-5G
(R)-(+)-Isocyanate de 1-phénéthyle
(R)-(+)-Isocyanate de 1-phénéthyle
Formule: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Point d'ébullition: 74…76 °C (7 hPa)
Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 65 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06739387
Numéro CAS: 33375-06-3
EINECS: 251-485-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité