Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

7-Chloroheptanenitrile ≥99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

L03997.18EA 362 EUR InStock
L03997.18 L03997.09
7-Chloroheptanenitrile ≥99%
7-Chloroheptanenitrile


Formule: C₇H₁₂ClN
MW: 145,63 g/mol
Point d'ébullition: 80 °C (0,6 mmHg)
Densité: 1,003
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039504
Numéro CAS: 22819-91-6
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité