Chlorure de trichloroacétyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B21675.0B B21675.18 B21675.30
B21675.0BEA 651 EUR InStock
B21675.0B B21675.18 B21675.30
Chlorure de trichloroacétyle ≥99%
Chlorure de trichloroacétyle
Purity: 99% CAS No.: 76-02-8 Molecular Formula: CCl3COCl Formula Weight: 181.83 Refractive Index: 1.4700 Melting Point: -146° Boiling Point: 114-116° Beilstein Reference: 774120 UN No.: 2442 MDL No.: MFCD00000792
Formule: C₂Cl₄O
MW: 181,83 g/mol
Point d'ébullition: 114…116 °C
Point de fusion: –146 °C
Densité: 1.629
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000792
Numéro CAS: 76-02-8
EINECS: 200-926-7
ONU: 2442
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité