Chlorure de trichloroacétyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08391.0100 8.08391.0250
8.08391.0100EA 76.5 EUR InStock
8.08391.0100 8.08391.0250
Chlorure de trichloroacétyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Chlorure de trichloroacétyle
Formule: C₂Cl₄O
MW: 181,83 g/mol
Point d'ébullition: 118 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –57 °C
Densité: 1.62 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000792
Numéro CAS: 76-02-8
EINECS: 200-926-7
ONU: 2442
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité