Isocyanate de trichloroacetyle pour spectroscopie RMN
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
202900100 202900020 202900500
ACRO202900100EA 89.3 EUR InStock
ACRO202900100 ACRO202900020 ACRO202900500
Isocyanate de trichloroacetyle pour spectroscopie RMN
Isocyanate de trichloroacetyle
Formule: C₃Cl₃NO₂
MW: 188,4 g/mol
Point d'ébullition: 80…85 °C (20 mmHg)
Densité: 1.59 g/cm³
Point d'éclair: 65 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002033
Numéro CAS: 3019-71-4
EINECS: 221-165-7
ONU: 2927
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4799 to 1.4819 (20°C, 589 nm)
GC ≥97 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité