Acétoacétate de tert-butyle 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: tert-Butyl Acetoacetate
107781000 107785000
ACRO107781000EA 29.1 EUR InStock
ACRO107781000 ACRO107785000
Acétoacétate de tert-butyle 97%
Acétoacétate de tert-butyle
Formule: C₈H₁₄O₃
MW: 158,2 g/mol
Point d'ébullition: 190 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –38 °C
Densité: 0.97 g/cm³
Point d'éclair: 76 °C
Numéro MDL: MFCD00008811
Numéro CAS: 1694-31-1
EINECS: 216-904-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4180 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité