Acétoacétate de tert-butyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl Acetoacetate
A11115.22 A11115.36
A11115.22EA 36.3 EUR InStock
A11115.22 A11115.36
Acétoacétate de tert-butyle ≥98%
Acétoacétate de tert-butyle
Purity: 98+% CAS No.: 1694-31-1 Molecular Formula: C8H14O3 Formula Weight: 158.20 Flash Point: 76°(169°F) Refractive Index: 1.4200 Odour: Pleasant pH: 5.7 Melting Point: -38° Boiling Point: 71-72°/11mm Beilstein Reference: 1680303 MDL No.: MFCD00008811
Formule: C₈H₁₄O₃
MW: 158,2 g/mol
Point d'ébullition: 71…72 °C (11 mmHg)
Point de fusion: –38 °C
Densité: 0.961
Point d'éclair: 76 °C (169 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008811
Numéro CAS: 1694-31-1
EINECS: 216-904-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité