Acénaphtylène ≥94.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
A0005-5G A0005-25G
TCIAA0005-5GEA 26.4 EUR InStock
TCIAA0005-5G TCIAA0005-25G
Acénaphtylène ≥94.0% (par GC)
Acenaphthylene
Formule: C₁₂H₈
MW: 152,2 g/mol
Point d'ébullition: 275°C
Point de fusion: 93°C
Numéro MDL: MFCD00003806
Numéro CAS: 208-96-8
EINECS: 205-917-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6a99c01df61be66b0abeb3684967b2c99601e29e&vid=6a99c01df61be66b0abeb3684967b2c99601e29e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 94.0 %
Melting point 87.0 to 94.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité