Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acetaldehyde-oxime (mélange d'isomères syn et anti) ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAA0006-25MLEA 41.8 EUR InStock
TCIAA0006-25ML
Acetaldehyde-oxime (mélange d'isomères syn et anti) ≥99.0% (par GC)
Acetaldehyde-oxime (mélange d'isomères syn et anti)


Formule: C₂H₅NO
MW: 59,07 g/mol
Point d'ébullition: 115°C
Numéro MDL: MFCD00002124
Numéro CAS: 107-29-9
EINECS: 203-479-6
ONU: 2332
ADR: 3,III
Merck Index: 14,00042
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 % (total of isomer)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité