N-(9H-Fluorén-2-yl)acétamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Fluoren-2-ylacetamide, N-(9H-Fluoren-2-yl)acetamide, N-2-Fluorenylacetamide, 2-AAF
A0076-25G A0076-5G
TCIAA0076-25GEA 358 EUR InStock
TCIAA0076-25G TCIAA0076-5G
N-(9H-Fluorén-2-yl)acétamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N-(9H-Fluorén-2-yl)acétamide
Formule: C₁₅H₁₃NO
MW: 223,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001116
Numéro CAS: 53-96-3
EINECS: 200-188-6
Merck Index: 14,04157
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 194.0 to 197.0 deg-C
Solubility in hot EtOH almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité