N-Acetyl-ε-caprolactam ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A0081-25G A0081-500G
TCIAA0081-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAA0081-25G TCIAA0081-500G
N-Acetyl-ε-caprolactam ≥98.0% (par GC)
N-Acetyl-epsilon-caprolactam
Formule: C₈H₁₃NO₂
MW: 155,20 g/mol
Point d'ébullition: 134°C
Numéro MDL: MFCD00003262
Numéro CAS: 1888-91-1
EINECS: 217-565-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité