N-Acetyl-D-phenylalanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
A0105-1G A0105-5G
TCIAA0105-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAA0105-1G TCIAA0105-5G
N-Acetyl-D-phenylalanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-Acetyl-D-phenylalanine
Formule: C₁₁H₁₃NO₃
Numéro MDL: MFCD00002664
Numéro CAS: 10172-89-1
EINECS: 233-447-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 165.0 to 169.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -39.0 to -43.0 deg (C=5, MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité