N-Acetyl-L-tyrosine ethyl ester monohydrate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
A0118-1G A0118-5G
TCIAA0118-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAA0118-1G TCIAA0118-5G
N-Acetyl-L-tyrosine ethyl ester monohydrate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N-Acetyl-L-tyrosine ethyl ester monohydrate
Formule: C₁₃H₁₉NO₅
Numéro MDL: MFCD00149093
Numéro CAS: 840-97-1
EINECS: 212-663-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +20.0 to +24.0 deg (C=1, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité