Diisodecyl adipate
Fournisseur: TCI
Synonyms: Adipic Acid Diisodecyl Ester
A0164-25ML A0164-500ML
TCIAA0164-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAA0164-25ML TCIAA0164-500ML
Diisodecyl adipate
Diisodecyl adipate
MW: 426,68 g/mol
Point d'éclair: 229°C
Numéro MDL: MFCD00048392
Numéro CAS: 27178-16-1
EINECS: 248-299-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28544aef7fd395b6d2c18ebe23b0ec5c9a3a21d3&vid=28544aef7fd395b6d2c18ebe23b0ec5c9a3a21d3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité