Acetaldehyde semicarbazone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Acetaldehyde Semicarbazone
A0193-25G A0193-5G
TCIAA0193-25GEA 190 EUR InStock
TCIAA0193-25G TCIAA0193-5G
Acetaldehyde semicarbazone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acetaldehyde semicarbazone
Formule: C₃H₇N₃O
Numéro MDL: MFCD00059191
Numéro CAS: 591-86-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 %
Melting point 163.0 to 166.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité