Acetaldehyde ammonia trimer ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Aldehyde Ammonia Trimer, 2,4,6-Trimethylhexahydro-1,3,5-triazine Trihydrate, Hexahydro-2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazine Trihydrate, 2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazinane trihydrate
A0201-25G A0201-500G
TCIAA0201-25GEA 20.9 EUR InStock
TCIAA0201-25G TCIAA0201-500G
Acetaldehyde ammonia trimer ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Acetaldehyde ammonia trimer
Formule: C₆H₂₁N₃O₃
MW: 183,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00149559
Numéro CAS: 58052-80-5
EINECS: 200-868-2
ONU: 1841
ADR: 9,III
Merck Index: 14,00040
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité