Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Violuric acid monohydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAA0217-25GEA 152 EUR InStock
TCIAA0217-25G
Violuric acid monohydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Violuric acid monohydrate


Formule: C₄H₃N₃O₄·H₂O
Numéro MDL: MFCD00149401
Numéro CAS: 26351-19-9
EINECS: 201-741-4
Merck Index: 14,10000
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0% (calcd.on anh.substance)
Solubility in Methanol almost transparency
Water 10.0 to 11.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité