beta-Alanyl-L-histidine
Fournisseur: TCI
A0222-1G A0222-5G
TCIAA0222-1GEA 19.8 EUR InStock
TCIAA0222-1G TCIAA0222-5G
beta-Alanyl-L-histidine
Protéines et Peptides
  • Melting point: 260 °C
  • Specific rotation [a]20/D: 21° (C=2, H₂O)
  • Solubility in water: Almost transparency
  • EINECS: 206-169-9
  • Merck index: 14,01850
Product Categories: Bioscience, Oligopeptides
Other Product Names / Synonyms: L-Carnosine, L-Ignotine
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité