1-Allyl-3-(2-hydroxyethyl)-2-thiourea ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAA0230-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA0230-25G TCIAA0230-500G
1-Allyl-3-(2-hydroxyethyl)-2-thiourea ≥98.0% (sur base azote total)
1-Allyl-3-(2-hydroxyethyl)-2-thiourea
Formule: C₆H₁₂N₂OS
MW: 160,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002838
Numéro CAS: 105-81-7
EINECS: 203-334-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité