4-Aminoantipyrine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-AA.HCl, ['4-AA·HCl'], 4-Aminoantipyrine Hydrochloride, 4-Amino-1,5-dimethyl-2-phenyl-1H-pyrazol-3(2H)-one hydrochloride
A0257-25G A0257-5G
TCIAA0257-25GEA 97.9 EUR InStock
TCIAA0257-25G TCIAA0257-5G
4-Aminoantipyrine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) pour recherche biochimique
4-Aminoantipyrine hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₃N₃O
MW: 239,70 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042012
Numéro CAS: 22198-72-7
EINECS: 244-832-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
Hydrogendioxide detection test (Peroxidase method) to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité