1-Amino-4-bromoanthraquinone-2-sulphonic acid sodium salt ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAA0279-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA0279-25G TCIAA0279-500G
1-Amino-4-bromoanthraquinone-2-sulphonic acid sodium salt ≥98.0% (par HPLC)
1-Amino-4-bromoanthraquinone-2-sulphonic acid sodium salt
Formule: C₁₄H₈BrNO₅S
MW: 404,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00019160
Numéro CAS: 6258-06-6
EINECS: 228-391-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 93.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité