5-Aminofluorescein (isomer I) ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Amino-3',6'-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-(9H)xanthen]-3-one (isomer I), 5-Amino-3',6'-dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one, 5-Aminofluorescein, Fluoresceinamine, isomer I, 5-Amino-3',6'-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-(9H)xanthen]-3-one, Fluoresceinamine (isomer I)
A0306-1G A0306-5G
TCIAA0306-1GEA 104 EUR InStock
TCIAA0306-1G TCIAA0306-5G
5-Aminofluorescein (isomer I) ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-Aminofluorescein (isomer I)
Formule: C₂₀H₁₃NO₅
MW: 347,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005052
Numéro CAS: 3326-34-9
EINECS: 222-043-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité