Sulfate de bis(aminoguanidinium) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
A0309-25G A0309-500G
TCIAA0309-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAA0309-25G TCIAA0309-500G
Sulfate de bis(aminoguanidinium) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Sulfate de bis(aminoguanidinium)
Formule: C₂H₁₄N₈O₄S
Numéro MDL: MFCD00035665
Numéro CAS: 996-19-0
EINECS: 213-628-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9bedd43f0b280c44ed2260e84f2be069ad3ae9be&vid=b9b46065560d46a19da206426834f965a18a5acc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0% (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water max. 8.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité