4-Amino-3-hydroxybutyric acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
A0318-25G A0318-5G
TCIAA0318-25GEA 69.3 EUR InStock
TCIAA0318-25G TCIAA0318-5G
4-Amino-3-hydroxybutyric acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4-Amino-3-hydroxybutyric acid
Formule: C₄H₉NO₃
MW: 119,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008141
Numéro CAS: 924-49-2
EINECS: 213-106-9
Merck Index: 14,00444
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité