DL-3-Aminoisobutyric acid hydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Amino-2-methylpropanoic acid, BAIBA
A0324-1G A0324-5G
TCIAA0324-1GEA 49.5 EUR InStock
TCIAA0324-1G TCIAA0324-5G
DL-3-Aminoisobutyric acid hydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
DL-3-Aminoisobutyric acid hydrate
Formule: C₄H₉NO₂·H₂O
MW: 103,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008145
Numéro CAS: 144-90-1
EINECS: 205-644-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0% (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water max. 15.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité