5-Aminolevulinic acid hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
A0325-1G A0325-100MG
TCIAA0325-1GEA 58.3 EUR InStock
TCIAA0325-1G TCIAA0325-100MG
5-Aminolevulinic acid hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
5-Aminolevulinic acid hydrochloride
Formule: C₅H₁₀ClNO₃
MW: 167,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012869
Numéro CAS: 5451-09-2
EINECS: 226-679-5
Merck Index: 14,00446
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité