4-Amino-4'-methoxystilbene ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4'-Methoxy-4-stilbenamine
A0326-1G A0326-5G
TCIAA0326-1GEA 145 EUR InStock
TCIAA0326-1G TCIAA0326-5G
4-Amino-4'-methoxystilbene ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
4-Amino-4'-methoxystilbene
Formule: C₁₅H₁₅NO
MW: 225,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059856
Numéro CAS: 7570-37-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 172.0 to 176.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité