6-Amino-2-naphthalenesulphonic acid monohydrate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Bronner's acid, 2-Naphthylamine-6-sulphonic acid
A0348-25G A0348-500G
TCIAA0348-25GEA 44 EUR InStock
TCIAA0348-25G TCIAA0348-500G
6-Amino-2-naphthalenesulphonic acid monohydrate ≥98.0% (par HPLC)
6-Amino-2-naphthalenesulphonic acid monohydrate
Formule: C₁₀H₉NO₃S
MW: 223,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD04038015
Numéro CAS: 93-00-5
EINECS: 202-208-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f67b3cbcd477818bbec418b9ca92db93fc69a40&vid=2eda8c532ffc3092b6a29473e62f02fef90f7396&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystalline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 7.1 to 8.1 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité