Sodium-7-amino-2-naphthalenesulphonate ≥70% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
A0355-25G A0355-500G
TCIAA0355-25GEA 27.5 EUR InStock
TCIAA0355-25G TCIAA0355-500G
Sodium-7-amino-2-naphthalenesulphonate ≥70% (sur base azote total)
Sodium-7-amino-2-naphthalenesulphonate
Formule: C₁₀H₉NO₃S
Numéro MDL: MFCD00053436
Numéro CAS: 5412-82-8
EINECS: 226-498-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b4fc009b186acc515ec19e50b454fd334cf8ab0f&vid=b4fc009b186acc515ec19e50b454fd334cf8ab0f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 70.0 % (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 10.0 %
Sodium Chloride max. 25.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité