Sodium 2-amino-4-nitrophénolate ≥80.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Amino-4-nitrophenol Sodium Salt, Sodium 2-amino-4-nitrophenolate, 2-Hydroxy-5-nitroaniline Sodium Salt
A0380-25G A0380-500G
TCIAA0380-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA0380-25G TCIAA0380-500G
Sodium 2-amino-4-nitrophénolate ≥80.0% (par analyse titrimétrique)
2-Amino-4-nitrophenol sodium salt
Formule: C₆H₆N₂O₃
MW: 176,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00067428
Numéro CAS: 61702-43-0
EINECS: 262-914-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 80.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité