5-Aminovaleric acid hydrochloride, faible teneur en eau ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-Aminovaleric Acid Hydrochloride, 5-Aminopentanoic acid, 5-Aminopentanoic acid Hydrochloride, 5-AVACl, Homopiperidinic acid Hydrochloride, 5-Aminopentanoic acid hydrochloride
A0436-1G A0436-5G
TCIAA0436-1GEA 31.9 EUR InStock
TCIAA0436-1G TCIAA0436-5G
5-Aminovaleric acid hydrochloride, faible teneur en eau ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
5-Aminovaleric acid hydrochloride
Formule: H₂N(CH₂)₄CO₂H·HCl
MW: 153,6073 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012919
Numéro CAS: 627-95-2
EINECS: 211-021-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c08d731da185452b6a01722f0d55553fe69310ab&vid=c08d731da185452b6a01722f0d55553fe69310ab&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C
water max. 200 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité