D-Amygdalin ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
A0443-1G A0443-10G A0443-5G
TCIAA0443-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA0443-1G TCIAA0443-10G TCIAA0443-5G
D-Amygdalin ≥97.0% (par HPLC)
D-Amygdalin
Formule: C₂₀H₂₇NO₁₁
MW: 457,43 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006598
Numéro CAS: 29883-15-6
EINECS: 249-925-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=00aa56199985fa0812da7658ea8f8fc3117920d9&vid=06b6db2651dfb964ea8903922e3c43ee0283d755&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 93.0 %
Specific rotation [a]20/D -35.0 to -45.0 deg (C=2, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité