Pentylamine mélange d'isomères ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Amylamine, 1-Aminopentane, n-Amylamine, n-Pentylamine, 1-Pentylamine
A0446-25ML A0446-500ML
TCIAA0446-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAA0446-25ML TCIAA0446-500ML
Pentylamine mélange d'isomères ≥98.0% (par GC)
Pentylamine
Formule: H₃C(CH₂)₃CH₂NH₂
MW: 87,16 g/mol
Point d'éclair: –1°C
Numéro MDL: MFCD00008236
Numéro CAS: 110-58-7
ONU: 1106
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79b7c3b68d8b3fbed377337bbc551c4b859f35c1&vid=748b1584dabec1f60b6f6a3713c868191d71fb75&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité