7-Anilino-4-hydroxy-2-naphthalenesulphonic acid ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 7-Anilino-4-naphthol-2-sulphonic acid, 7-Anilino-4-naphthol-2-sulfonic acid, 7-Anilino-4-hydroxy-2-naphthalenesulphonic Acid, Phenyl J acid
A0467-25G A0467-500G
TCIAA0467-25GEA 35.2 EUR InStock
TCIAA0467-25G TCIAA0467-500G
7-Anilino-4-hydroxy-2-naphthalenesulphonic acid ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
7-Anilino-4-hydroxy-2-naphthalenesulphonic acid
Formule: C₁₆H₁₃NO₄S
MW: 315,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00035714
Numéro CAS: 119-40-4
EINECS: 204-320-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité