Sodium anthraquinone-2-sulphonate monohydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Anthraquinone-2-sulphonic acid sodium salt monohydrate
A0508-25G A0508-500G
TCIAA0508-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAA0508-25G TCIAA0508-500G
Sodium anthraquinone-2-sulphonate monohydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Sodium anthraquinone-2-sulphonate monohydrate
Formule: C₁₄H₈O₅S
MW: 310,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00149068
Numéro CAS: 153277-35-1
EINECS: 205-009-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité