DL-Arginine hydrochloride ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
A0527-1G A0527-25G A0527-5G
TCIAA0527-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAA0527-1G TCIAA0527-25G TCIAA0527-5G
DL-Arginine hydrochloride ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
DL-Arginine hydrochloride
Formule: C₆H₁₄N₄O₂.HCl
Numéro MDL: MFCD00064549
Numéro CAS: 32042-43-6
EINECS: 250-903-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 % (after drying)
Solubility in Water very faint turbidity
Drying loss max. 3.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité