D-Asparagine monohydrate ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
A0543-25G
TCIAA0543-25GEA 33 EUR InStock
TCIAA0543-25G
D-Asparagine monohydrate ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
D-Asparagine monohydrate
Formule: C₄H₁₀N₂O₄
Numéro MDL: MFCD00149558
Numéro CAS: 5794-24-1
EINECS: 218-163-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 % (calcd.on dried substance)
Drying loss 11.5 to 12.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité