Atropine sulphate monohydrate ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
A0550-25G A0550-5G
TCIAA0550-25GEA 96.8 EUR InStock
TCIAA0550-25G TCIAA0550-5G
Atropine sulphate monohydrate ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Atropine sulfate monohydrate
Formule: C₁₇H₂₃NO₃
MW: 676,82 g/mol
Point de fusion: 194°C
Numéro MDL: MFCD00074815
Numéro CAS: 5908-99-6
EINECS: 200-235-0
ONU: 1544
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité