6-Azathymine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAA0556-1GEA 46.2 EUR InStock
TCIAA0556-1G
6-Azathymine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
6-Azathymine
Formule: C₄H₅N₃O₂
MW: 127,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006457
Numéro CAS: 932-53-6
EINECS: 213-253-9
Merck Index: 14,00903
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 212.0 to 216.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité