Azure II
Fournisseur: TCI
Attention
A0574-1G A0574-25G
TCIAA0574-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA0574-1G TCIAA0574-25G
Azure II
Azure II
Formule: C₁₆H₁₈N₃S·C₁₅H₁₆N₃S·2Cl
Numéro MDL: MFCD00080716
Numéro CAS: 37247-10-2
Merck Index: 14,06058
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Lambda max. 650.0 to 664.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 1500 (H2O, 650.0 to 664.0 nm) (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 10.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité