Azo rubine
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAA0580-25GEA 41.8 EUR InStock
TCIAA0580-25G
Azo rubine
Azo rubine
Formule: C₂₀H₁₄N₂O₇S₂
MW: 502,42 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003978
Numéro CAS: 3567-69-9
EINECS: 222-657-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Lambda max. 514.0 to 518.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 230 (H2O, 514.0 to 518.0 nm)
Drying loss max. 10.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité