Azo Blue
Fournisseur: TCI
A0587-25G A0587-500G
TCIAA0587-25GEA 41.8 EUR InStock
TCIAA0587-25G TCIAA0587-500G
Azo Blue
Azo Blue
Formule: C₃₄H₂₆N₄O₈S₂
MW: 726,69 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059133
Numéro CAS: 6059-34-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d90154c7182792636d6caac1534c2202f9f6412c&vid=d90154c7182792636d6caac1534c2202f9f6412c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black powder to crystal
Lambda max. 555.0 to 560.0 nm (methanol)
Absorbance (E1%1cm) min. 600 (methanol, 555.0 to 560.0 nm)
Drying loss max. 12.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité