Disodium adipate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Disodium Adipate, Sodium adipate, Adipic Acid Disodium Salt
A0592-25G A0592-500G
TCIAA0592-25GEA 45.1 EUR InStock
TCIAA0592-25G TCIAA0592-500G
Disodium adipate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Disodium adipate
Formule: C₆H₁₀O₄
MW: 190,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00070498
Numéro CAS: 7486-38-6
EINECS: 231-293-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité